264865
Tellurium
powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tellurium element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.997% trace metals basis
Stato
powder
Resistività
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
−30 mesh
P. ebollizione
990 °C (lit.)
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Densità
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Te]
InChI
1S/Te
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Tellurium as a high-performance elemental thermoelectric: Explores the use of elemental tellurium in thermoelectric applications, important for energy conversion technologies, which is relevant for material science (Lin et al., 2016).
- Love is in the Earth: A review of tellurium (bio) geochemistry in surface environments: Discusses the bio-geochemical cycles of tellurium, its environmental distributions, and transformations, which may be of interest to environmental chemists or those in academia studying geochemical cycles (Missen et al., 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?