204552
Biossido di tellurio
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Telluria, Tellurium (IV) oxide, Tellurium oxide
Saggio
99.995% trace metals basis
Punto di fusione
733 °C (lit.)
Densità
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a seed layer to fabricate hole-extracting electrodes in an organic photovoltaic device. The addition of TeO2 enhances the optical transmittance of the electrode.
- As a starting material to prepare tellurite glasses for gamma radiation shielding and other optical applications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?