Documenti fondamentali
1.12400
Sigma-Aldrich
Bismuth
(powder) 99+
Sinonimo/i:
Bismuth
Scegli un formato
100 G
CHF 125.00
CHF 125.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 125.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Bi
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141706
Numero indice EU:
231-177-4
NACRES:
NA.22
CHF 125.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 hPa ( 840 °C)
Livello qualitativo
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
1564 °C/1013 hPa
Punto di fusione
271 °C
Densità
9.78 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
6000 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2