400688
Sodium tellurite
−100 mesh, 99%
Sinonimo/i:
Disodium trioxotellurate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−100 mesh
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
VOADVZVYWFSHSM-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges