Documenti fondamentali
264164
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
Sinonimo/i:
2-Chloro-BPEA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H17Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
224-226 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c2c1
Applicazioni
Reagent for chemiluminescence research.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 16, 59-59 (1983)