Documenti fondamentali
451916
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
90 atom % 34S
About This Item
Formula condensata:
34S
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
90 atom % 34S
Punto di fusione
119 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sulfur powder, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
414980
Sulfur
Carbon-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
277207
Carbon-13C