Documenti
718882
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-34S
90 atom % 34S, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Na234SO4
Peso molecolare:
143.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
90 atom % 34S
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+2
PMZURENOXWZQFD-LWXNFOOJSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2