260630
tert-Butyl isocyanide
98%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl isocyanide, 1-tert-Butylisonitrile, 2-Isocyano-2-methylpropane, t-Butylisonitrile, tert-Butylisonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. eboll.
91 °C (lit.)
Densità
0.735 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)6-4/h1-3H3
FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup