144452
tert-Butyl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
2-isocyanato-2-methylpropane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. eboll.
85-86 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the preparation of isocyanate-treated graphite oxides (iGOs) which can be exfoliated in polar aprotic solvents to obtain graphene oxide nanoplatelets.
- To modify metal-organic frameworks, postsynthetically, to obtain microporous urea-functionalized frameworks.
- To the synthesis of terminal hydroxide containing dinuclear alumoxane from aluminum dihydride.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter