139726
Benzoyl bromide
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.589 (lit.)
P. eboll.
218-219 °C (lit.)
Densità
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter