376159
(Trimethylsilyl)methyl isocyanide
97%
Sinonimo/i:
(Isocyanomethyl)trimethylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. eboll.
52-53 °C/35 mmHg (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H11NSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,2-4H3
OLSTVZKPVGMQKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 15 °C - closed cup