Documenti fondamentali
444014
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
97%
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxy-2-methylpropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 1,1,1-Trifluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, 1,1-Bis(trifluoromethyl)ethanol, 2-Methylhexafluoro-2-propanol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-tert-butyl alcohol
Scegli un formato
5 G
CHF 68.00
10 G
CHF 122.00
CHF 68.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 68.00
10 G
CHF 122.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C(CF3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 68.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. ebollizione
60-62 °C (lit.)
Densità
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-2(11,3(5,6)7)4(8,9)10/h11H,1H3
FQDXJYBXPOMIBX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Ethyl zinc fluoroalkoxide complexes by using diethyl zinc[1].
  • Vanadium-alkylidene complexes in the presence of hexane[2].
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propylperchlorate using NaH and dichlorine heptoxide in carbon tetrachloride[3].
It can also be used as a solvent to prepare cyclodextrin-assembled material[4].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Reactions of dichlorine heptoxide with alcohols
Baum, K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96, 3233-3237 (1974)
Toshiyuki Kida et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(91), 14245-14248 (2014-10-07)
We found that cyclodextrins (CDs) have a high solubility in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP). Evaporating HFIP from CD solutions on a glass plate gave crystalline solids composed of channel-type CD assemblies, and electrospinning with an HFIP solution of CDs fabricated CD microfibers.
Inorganic Chemistry, 33, 5463-5463 (1994)
Synthesis of ethyl zinc fluoroalkoxide complexes and the crystal structure of [EtZn (py){?-OCH (CF3)2}]2
Suh S, et al.
Polyhedron, 27, 513-516 (2008)
Chemistry of Materials, 7, 929-929 (1995)