250252
1-Naphthoyl chloride
97%
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.652 (lit.)
P. ebollizione
190 °C/35 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid microextraction method[1]
- as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection[2]
- in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane[3]
- in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?