288985
2-Thiophenecarbonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
α-Thenoyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.590 (lit.)
P. ebollizione
206-208 °C (lit.)
Densità
1.371 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?