112208
4-nitrobenzoile cloruro
98%
Sinonimo/i:
p-Nitrobenzoyl chloride
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
<li><strong>Sintesi automatizzata dell'[11C]PiB.</strong> Il cloruro di 4-nitrobenzoile viene impiegato nella sintesi automatizzata dell'[11C]PiB, un radiofarmaco per l'imaging PET dell'amiloide, a evidenziare il suo ruolo nel potenziamento delle tecniche di neuroimaging (Singh et al., 2024).</li>
</ul>
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges