Documenti fondamentali
249777
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)trimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
(Trimethylsilyl)methyl bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Beilstein:
1731484
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)