18265
(3-Bromopropyl)trimethoxysilane
≥97.0%
Sinonimo/i:
γ-Bromopropyltrimethoxysilane, 1-Bromo-3-trimethoxysilylpropane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. eboll.
130 °C/45 mmHg (lit.)
Densità
1.298 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCBr)(OC)OC
InChI
1S/C6H15BrO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
GLISZRPOUBOZDL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter