195529
Iodotrimethylsilane
97%
Sinonimo/i:
TMIS, Trimethyliodosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. eboll.
106 °C (lit.)
Densità
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)I
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Iodotrimethylsilane is a hard-soft reagent that reacts readily with organic compounds containing oxygen (a hard base) forming a strong siliconoxygen bond.
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter