D23408
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
97%
Sinonimo/i:
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
219-221 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2