Documenti fondamentali
175544
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 28.20
100 G
CHF 55.60
CHF 28.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 28.20
100 G
CHF 55.60
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 28.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of C: H: O: N ratios in solid organic compounds by laser-induced plasma spectroscopy.
Tran M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16(6), 628-632 (2001)