Documenti fondamentali
238759
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CF3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(3-4)11(13)14/h1-3,12H
XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol is the major product of solution phase photodecomposition of fluorodifen[1].
Applicazioni
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol has been used in the synthesis of 2-methyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]propionic acid ethyl ester[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Unexpected smiles rearrangement during borane reduction of 2-aryloxy-2-methylpropionamides.
Buchstaller H-P and Anlauf U.
Synthesis, 2005(4), 639-643 (2005)
The aqueous photolysis of TFM and related trifluoromethylphenols. An alternate source of trifluoroacetic acid in the environment.
Ellis DA and Mabury SA.
Environmental Science & Technology, 34(4), 632-637 (2000)