653586
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-o-phenylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
94-98 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3