F15315
4-Fluorothiophenol
98%
Sinonimo/i:
4-Fluorobenzenethiol, 4-Mercaptofluorobenzene
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.550 (lit.)
Densità
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup