238155
2-Bromoethyl methyl ether
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-methoxyethane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
40-41 °C/66 mmHg (lit.)
Solubilità
water: soluble 14.4 g/L at 25 °C
Densità
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup