382205
2-Bromoethyl ether
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Bis(2-bromoethyl) ether
About This Item
Formula condensata:
(BrCH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
P. ebollizione
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Bromoethyl ether (2,2′-Dibromodiethyl ether) is a halogen containing ether. 2,2′-Dibromodiethyl ether has been prepared by reacting dioxane with anhydrous, bromine free hydrogen bromide.
Applicazioni
2-Bromoethyl ether (2,2′-Dibromodiethyl ether) may be used in the preparation of 1,4,7-trioxa-10-19-dithia-13,16-diaza-12,17-dioxo-8,9,14,15,20,21-tribenzoheneicosane.
2-Bromoethyl ether may be used in the synthesis of macroheterocycles including redox-active tetrathiafulvalene linked systems and polyoxaza cryptands.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
The reaction of dioxane with hydrogen bromide.
Cleave ABV and Blake RI.
Canadian Journal of Chemistry, 29(9), 785-789 (1951)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1213-1213 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1550-1550 (1992)
Ping-Yu Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 71(2), 833-835 (2006-01-18)
[reaction: see text] A mild asymmetric arylation of aromatic aldehydes catalyzed by gamma-amino thiol 5 gave the corresponding diarylmethanols with 95 to >99.5% ee.
New approach to the synthesis of dibenzodithia-and benzothiaazacrown ethers via the aromatization of 2-alkylthio (arylthio) cyclohexanes during bromination.
Kudryatsev KV and Samofin VV.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 33(1), 106-111 (1997)