Documenti fondamentali
776165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
Sinonimo/i:
2-Bromoethyl trifluoromethyl ether
Scegli un formato
250 MG
CHF 176.00
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 176.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4BrF3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 176.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.367
Densità
1.674 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)