Documenti fondamentali
95254
Sigma-Aldrich
Bis(2-bromoethyl) ether
technical, ≥95% (GC)
Sinonimo/i:
2-Bromoethyl ether
Scegli un formato
10 ML
CHF 158.00
50 ML
CHF 531.00
CHF 158.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 158.00
50 ML
CHF 531.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8Br2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 158.00
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)