Documenti fondamentali
B75506
Sigma-Aldrich
β-Bromophenetole
98%
Sinonimo/i:
2-Bromoethyl phenyl ether
Scegli un formato
100 G
CHF 225.00
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 225.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Beilstein:
508290
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 225.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
P. ebollizione
144 °C/40 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
JJFOBACUIRKUPN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here