Documenti fondamentali
237744
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,2-Isopropylidene-sn-glycerol, D-α,β-Isopropylideneglycerol, D-(+)-Solketal, D-1,2-O-isopropylidene-sn-glycerol
Scegli un formato
1 G
CHF 94.40
5 G
CHF 310.00
CHF 94.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 94.40
5 G
CHF 310.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
80118
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 94.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +13.5°, neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
82-83 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
ketal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
RNVYQYLELCKWAN-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol is a key building block for the synthesis of glycerides and of phosphoglycerides.[1]
Applicazioni
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol may be used as a calibration standard during the GC analysis of the solketal yield and glycerol conversion in the ketalization reaction of glycerol and acetone.[2] It may also be used to synthesize 1,2-dipalmitoyl-3-benzyl-sn-glycerol[3] and 1-O-(Z)-octadecenyl-sn-glycerol, an intermediate for plasmalogen synthesis.[4]
Used in a synthesis of a chiral allylic triol via extrusion of SO2 from an α,β-epoxysulfone.[5]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of Plasmalogen via 2, 3-Bis-O-(4 '-methoxybenzyl)-sn-glycerol.
Qin D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(4), 662-668 (1999)
Daria Tretiakova et al.
Current drug delivery, 17(4), 312-323 (2020-02-15)
Recently we developed a scalable scheme of synthesis of melphalan ester conjugate with 1,2-dioleoyl-sn-glycerol (MlphDG) and a protocol for the fabrication of its lyophilized liposomal formulation. Herein we compared this new convenient in use formulation of MlphDG with parent drug
An improved method for the preparation of 1, 2-isopropylidene-sn-glycerol.
Eibl H.
Chemistry and Physics of Lipids, 28(1), 1-5 (1981)
European Journal of Organic Chemistry, 1740-1740 (2006)
[58] Synthesis of labeled phospholipids in high yield.
Eibl H, et al.
Methods in Enzymology, 98, 623-632 (1983)