Documenti fondamentali
241806
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol
98%
Sinonimo/i:
2,3-Isopropylidene-sn-glycerol, L-α,β-Isopropylideneglycerol, L-2,3-O-isopropylidene-sn-glycerol
Scegli un formato
1 G
CHF 31.90
5 G
CHF 66.80
CHF 31.90
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 31.90
5 G
CHF 66.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
80117
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 31.90
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −13.7°, neat
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
ketal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol may be used to prepare:
  • (R)-2,2-Dimethyl-4-benzoxymethyl-1,3-dioxolane.[1]
  • ((S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate)-1,3-dioxolane.[2]
  • (S)-Glyceraldehyde acetonide.[3]
  • Tetraoxaspiroundecanes[4], diglycerides,[5] glyceryl phosphates,[6] and spiropyrans.[7]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
A cytosine analogue containing a conformationally flexible acyclic linker for triplex formation at sites with contiguous GC base pairs.
Xiang G and McLaughlin LW.
Tetrahedron, 54(3), 375-392 (1998)
Synthesis of a `reverse ester? analogue of 1,2-sn-diglycerides from (S)-1,2-di-O-isoprophylideneglycerol; efficient, stereospecific nucleophilic displacement via a triflate at glycerol C-2
Bernard T Golding, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6459-6462 (1993)
René Pemha et al.
Marine drugs, 18(2) (2020-02-23)
A series of novel substituted 1-O-alkylglycerols (AKGs) containing methoxy (8), gem-difluoro (9), azide (10) and hydroxy (11) group at 12 position in the alkyl chain were synthesized from commercially available ricinoleic acid (12). The structures of these new synthesized AKGs
Enantioselective synthesis of N1999A2.
Ji N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14825-14825 (2006)
European Journal of Organic Chemistry, 4805-4805 (2006)