Documenti fondamentali
454486
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Glyceraldehyde acetonide, (R)-Isopropylideneglyceraldehyde, NSC 89869
Scegli un formato
500 MG
CHF 83.00
CHF 83.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 83.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 83.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Attività ottica
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
139 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
ketal
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
Reactant involved in organic reactions including:
  • Henry condensation reactions
  • Synthesis of highly functionalized chiral aziridines
  • Olefination of aldehydes
  • C-H oxidations
  • Aldol-type condensations
  • Synthesis of hydrophilic pyrazine dyes for use as exogenous fluorescent tracer agents
  • Hosomi-Sakurai reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)