Documenti fondamentali
235598
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,8-naphthalic anhydride
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 295.00
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 295.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 295.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder
Impurezze
1-2% DMF
Stringa SMILE
Nc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H,13H2
QIXHMCMCFSNKOG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2