324345
4-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
95%
Sinonimo/i:
4-Nitronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
Saggio
95%
Punto di fusione
226-229 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-7-3-1-2-6-9(13(16)17)5-4-8(10(6)7)12(15)18-11/h1-5H
LKOZHLXUWUBRDK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to synthesize N-phenyl-amino-1,8-naphthalimide based fluorescent chemosensor to detect nitro-antibiotics at ppb level.[1]
- As a building block to synthesize shape memory polymers due to its ability to undergo Diels-Alder reaction
- As a fluorochrome substrate for nitrogen reductase for noninvasive hypoxia imaging in cancer detection.[2]
- As a precursor to synthesize amphiphilic naphthalimide dyes with good color brilliancy.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?