229415
Aluminum nitrate nonahydrate
99.997% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminium nitrate
Saggio
99.997% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Impurezze
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
135 °C (lit.)
Punto di fusione
73 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: very soluble(lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- AlF3-coated LiCoO2, which is used to prepare a blend composite cathode with Li [Ni1/3Co1/3Mn1/3] O2 for Li-ion batteries.
- Disperse alumina.
- Alumina gel by sol-gel method and pure gamma alumina by hydrolysis.
- Nanocrystalline ZnAl2O4 by hydrothermal method.
- Magnesium aluminum layered hydroxides which are applicable as nanocontainers of corrosion inhibitors for protective organic coatings.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)