228559
3-Phosphonopropionic acid
technical grade, 94%
Sinonimo/i:
2-Carboxyethanephosphonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
94%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H7O5P/c4-3(5)1-2-9(6,7)8/h1-2H2,(H,4,5)(H2,6,7,8)
NLBSQHGCGGFVJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?