Documenti
220620
Sigma-Aldrich
1,3-Dioxane-5,5-dimethanol
90%, technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
ZTISUHQLYYPYFA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3