258903
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. ebollizione
158 °C (lit.)
Densità
1.648 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1nsnc1Cl
InChI
1S/C2Cl2N2S/c3-1-2(4)6-7-5-1
YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?