Documenti fondamentali
21885
Sigma-Aldrich
γ-Carboxy-DL-glutamic acid
≥99.0%
Sinonimo/i:
3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
NH2CH(COOH)CH2CH(COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.14
Beilstein:
2214048
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
UHBYWPGGCSDKFX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)