32776
2,5-Diaminobenzenesulfonic acid
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
1,4-Diamino-2-benzenesulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-2-sulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-3-sulfonic acid, 2-Sulfo-1,4-phenylenediamine, p-Phenylenediamine-2-sulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (T)
Punto di fusione
298-300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
HEAHMJLHQCESBZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges