Documenti fondamentali
A62809
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Amino-p-toluic acid
Scegli un formato
50 G
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 129.00
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
2082449
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to purple
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper