Documenti
218294
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Perillaldehyde
technical grade, 92%
Sinonimo/i:
(−)-Perillaaldehyde, (S)-4-Isopropenyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
2326448
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
92%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. eboll.
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis