152986
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
96%
Sinonimo/i:
1-Benzyl-4-piperidinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
P. eboll.
127-128 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2
BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist and beta 2 adrenoceptor agonist
Fatty acid amide hydrolase inhibitors
PI3 kinase-alpha inhibitors
Flavonoid derivatives used as dual binding acetylcholinesterase inhibitors
Urotensin-II receptor antagonists
Rho kinase inhibitors
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges