218391
(S)-(−)-Perillyl alcohol
96%
Sinonimo/i:
p-Mentha-1,8-diene-7-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]22/D −88°, c = 1 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. eboll.
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Perillyl alcohol neoglycoside derivatives as potential anti cancer agents.
- Amino-modified derivatives of (S)-perillyl alcohol as potent antiproliferative agents.
- Perillaldehyde 8,9-epoxide, a para-menthane class derivative as an in vivo anti-tumor agent.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter