214698
Pyridinium dichromate
98%
Sinonimo/i:
PDC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
152-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccncc1.c2ccncc2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
RCBVKBFIWMOMHF-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis