Documenti
316393
Sigma-Aldrich
triacetossiboroidruro di sodio
97%
Sinonimo/i:
STAB
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)3BHNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.94
Beilstein:
4047608
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
116-120 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il triacetossiboroidruro di sodio [NaBH(OAc)3] è particolarmente efficace nelle amminazioni riduttive, in virtù del suo ampio raggio d′azione, della sua natura di reagente blando e della sua selettività. Alla luce della bassa tossicità dei sottoprodotti che si formano nel corso delle reazioni di sintesi, delle rese più elevate che consente di ottenere e della riproducibilità dei risultati, in molte applicazioni viene preferito al cianobroridruro di sodio (NaBH3CN)
Applicazioni
Il triacetossiboroidruro di sodio o [NaBH(OAc)3] può essere usato come reagente:
  • nell′amminazione riduttiva di chetoni e aldeidi
  • per preparare il N-benzil-γ-valerolattame per amminazione riduttiva/ lattamizzazione di 4-ossopentanoato di metile e benzilammina
  • per ridurre le immine e le enammine alle ammine corrispondenti
  • per ridurre le chinoline e le isochinoline ai corrispondenti tetraidro-derivati
  • nell′idroborazione degli alcheni
  • nella sintesi di biradicali nitrossido da legare quali gruppi terminali a dendrimeri ad alta relassività.
Impieghi applicativi del triacetossiboroidruro di sodio
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Methods of enhancement of reactivity and selectivity of sodium borohydride for applications in organic synthesis
Periasamy M and Thirumalaikumar M
Journal of Organometallic Chemistry, 609(1-2), 137-151 (2000)
A review on the use of sodium triacetoxyborohydride in the reductive amination of ketones and aldehydes
Abdel-Magid AF and Mehrman SJ
Organic Process Research & Development, 10(5), 971-1031 (2006)
Use of Sodium Triacetoxyborohydride in Reductive Amination of Ketones and Aldehydes
Abdel-Magid et al.
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
Synlett, 537-537 (1990)
Ethan M McBride et al.
Forensic science international, 288, 278-282 (2018-05-23)
Impurity profiling has been used as a useful tool for analyzing nearly every drug class currently known on the illicit market. Impurities present within seized samples have the potential to determine source of origin, route of synthesis used, as well
Articoli
Sodium triacetoxyborohydride