206105
Ammonium tetrachloroplatinate(II)
99%
Sinonimo/i:
Platinum(II)-ammonium chloride
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
140 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pt/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
QJIMNDWDOXTTBR-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Deactivation study of the hydrodeoxygenation of p-methylguaiacol: Studies catalysts prepared using ammonium tetrachloroplatinate(II), focusing on sustainable chemical processes relevant across academic research (Bouxin et al., 2017).
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges