204021
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium platinic chloride, Platinum(IV)-ammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges