Documenti fondamentali
281557
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II)
Sinonimo/i:
Dipotassium tetracyanoplatinate
Scegli un formato
1 G
CHF 180.00
CHF 180.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 180.00
About This Item
Formula condensata:
K2Pt(CN)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 180.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Stato
solid
Stringa SMILE
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Pt/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
GPNDCURIWOPVTF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2