377384
Tetraamminepalladium(II) nitrate solution
10 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Tetraamminedinitratopalladium, Tetraamminepalladium dinitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Concentrazione
10 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.348
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3