Documenti fondamentali
206059
Sigma-Aldrich
Platinum(II) iodide
98%
Sinonimo/i:
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
Scegli un formato
1 G
CHF 156.00
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 156.00
About This Item
Formula condensata:
PtI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Punto di fusione
360 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.